Learn More
SIRT2 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 1D8G10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL488-66410-100UL
Code produit. 16810796
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The SIRT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SIRT2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The SIRT2 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spécification
Spécification
SIRT2
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
22933
IgG1
Immunofluorescence
1D8G10
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig