Learn More
Xylem Analytics™ Électrodes combinées sélectives d’ions (ISE) WTW™ Type-800
Électrodes combinées sélectives d’ions (ISE) WTW™ Type-800 pour la mesure de la concentration électrochimique d’ions sélectionnés. Des électrodes combinées compactes et faciles à manipuler permettent de mesurer de petits volumes d’échantillons. Une option économique pour l’analyse de petites quantités de matériaux.
Marque: Xylem Analytics™ 106651
1347.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Type de produit : Électrodes combinées de type-800
- Utilisation : Mesure des concentrations d’ions électrochimiques
- Connecteur : DIN ou BNC
- Longueur de câble : 1 m (3,3 pi)
Spécification
DIN | |
1 m (3.3 ft.) | |
DIN Ag/S 800 | |
Électrode combinée sélective d’ions (ISE) |
Prérequis : électrolyte de référence ELY/BR/503, adaptateur de force ionique ISA/TK (ions Ag) ou selon le manuel d’instructions pour la mesure des sulfures. Les solutions étalons doivent être préparées fraîchement. | |
2 à 12 | |
Combinée, sélective des ions d’argent / de sulfure | |
0,003 à 32 000 mg/L |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.