Learn More
Oxyde d’argent(II), 85,5-88,0 % Ag, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silver(II) oxide |
Point de fusion | >100°C |
Note relative au nom | 85.5-88.0% Ag |
Couleur | Noir à gris |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Formule linéaire | AgO |
Fieser | 02,369; 04,431; 06,518; 07,322; 09,412; 10,352; 11,469 |
Merck Index | 15, 8661 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble in water |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Silver(II) oxide
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .