Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension pour pompe en silicone durci au platine Microbore
Utilisez cette tubulure translucide pour les applications impliquant l’utilisation d’acétone, de méthyléthylcétone (MEK) et d’autres produits chimiques très agressifs. La tubulure d’extension Microbore Ismatec™ en silicone durci au platine est spécialement conçue pour une utilisation avec la tubulure à arrêts à code couleur Ismatec™ en silicone durci au platine.
Marque:  Ismatec™ 95612-32
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11794175
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Tubulure d’analyse automatique translucide
  • Résiste aux températures élevées
  • Autoclavable et stable sur le plan biologique
  • Longue durée de vie et excellente résistance à la fatigue
  • Résistante à l’ozone et à la lumière UV
  • Ne se fissure pas, ne gonfle pas ou ne durcit pas
  • Conforme FDA (21 CFR 177.2600) et répond aux exigences USP classe VI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FDA, USP classe IV
1,3 mm
15 m
Extension de la longueur de la tubulure
32
220°C
Autoclavable
Silicone
Pour pompes péristaltiques Masterflex, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow
-60°C
Gris