Learn More
Étalons de viscosité rotationnelle en silicone
Formulé spécifiquement pour utiliser avec un équipement comprenant un contrôle de température minimale. Ils sont fournis en boîtes prêtes à l’emploi de 600 ml spécialement conçues pour éliminer les tâches de nettoyage de la verrerie de laboratoire, ce qui est intrinsèquement difficile en raison de la nature du silicone. Cette gamme d’étalons offre des options d’étalonnage et de vérification pour l’équipement de test du viscosimètre rotationnel.
Marque:  Paragon Scientific VIS-RT500-600
Viscosité 503.9 mPa.s (25°C)
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15405413
  • 149.00€ / 600mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • 600ml de produit fourni dans un récipient prêt à l’emploi de “test en emballage”
  • Durée de conservation de 1 an
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d’essai international
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Emballage de sécurité inviolable
  • S’applique à toutes les tiges à l’exception de la tige L1, il convient de faire des provisions supplémentaires lors de l’utilisation de la tige L1
  • Travaillez plus en sécurité, plus proprement, avec moins de déchets et un débit plus élevé
Spécification
Spécification
Test dans le contenant pour boîtes
503.9 mPa.s (25°C)
Liquide
Silicone Fluid
Characteristic odor
Silicone fluid
Incolore
600 mL