Learn More
Étalons de viscosité rotationnelle en silicone
Formulé spécifiquement pour utiliser avec un équipement comprenant un contrôle de température minimale. Ils sont fournis en boîtes prêtes à l’emploi de 600 ml spécialement conçues pour éliminer les tâches de nettoyage de la verrerie de laboratoire, ce qui est intrinsèquement difficile en raison de la nature du silicone. Cette gamme d’étalons offre des options d’étalonnage et de vérification pour l’équipement de test du viscosimètre rotationnel.
Marque: Paragon Scientific VIS-RT100K-600
Viscosité | 100075 mPa.s (25°C) |
---|
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- 600ml de produit fourni dans un récipient prêt à l’emploi de “test en emballage”
- Durée de conservation de 1 an
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d’essai international
- Traçabilité complète selon les normes nationales
- Emballage de sécurité inviolable
- S’applique à toutes les tiges à l’exception de la tige L1, il convient de faire des provisions supplémentaires lors de l’utilisation de la tige L1
- Travaillez plus en sécurité, plus proprement, avec moins de déchets et un débit plus élevé
Spécification
Test dans le contenant pour boîtes | |
100075 mPa.s (25°C) | |
Liquide | |
Silicone Fluid |
Characteristic odor | |
Silicone fluid | |
Incolore | |
600 mL |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.