Learn More
Fisherbrand™ Joint en silicone
Accessoire pour unité d’électrophorèse sur gel horizontale Mini-Plus
Marque: Fisherbrand™ HU-SG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Joints en silicone
- Plateau de coulage de lignes
- Forme un joint étanche contre les parois internes de la chambre de migration lorsque le plateau de coulage est tourné à 90°
Spécification
Unité d’électrophorèse sur gel horizontale Mini-Plus Fisherbrand | |
Joint d’étanchéité | |
1 de chaque | |
1 m |