Learn More
Poudre de silicium, cristaux, APS≤50 nm, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488560
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forme : S.A. 70 à 100 m2/g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Aspect Powder