Learn More
Oxyde de silicium(IV), fumée amorphe, S.A. de 85 à 115m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375527
50 g, 50g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour adhésifs, produits d’étanchéité, silicones
Silicon(IV) oxide, amorphous is used as carriers, processing aids, anti-caking and free-flow agents in animal feed. Defoamer applications such as paint, food, paper, textile and other industrial applications. Synthetic silicon dioxides are used as a rheology control agent in plastics. It is also used to manufacture adhesives, sealants and silicones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 85 à 115 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230°C
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) oxide
Point de fusion 1710°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 60.09
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.46
Densité 2.2 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de silicium(IV), fumée amorphe, S.A. de 85 à 115m2/g, Thermo Scientific Chemicals >