Learn More
Oxyde de silicium(IV), fumée amorphe, S.A. 130-170m2/g, Thermo Scientific™
Code produit. p-7058556
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Adhésifs, produits d’étanchéité, silicones
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230°C
Nom chimique ou matériau Silicon (IV) oxide
Point de fusion 1710°C
Note relative au nom Amorphous fumed
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Formule linéaire SiO2
Merck Index 14,8493
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC dioxosilane
Poids de la formule 60.09
Odeur Odorless
Densité 2.2 g/mL