Learn More
Oxyde de silicium(IV), 40 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397517
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. Azide group can be used to conjugate to a variety of alkyne-functionalized biomolecules. Chain Transfer Agent (CTA). SDS mixture of sodium alkyl sulfates consisting chiefly of sodium lauryl sulfate. Used as a suspending and thickening agent in pharmaceutical
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) oxide
Note relative au nom 40% in H2O
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.09
Odeur Odorless
Densité 1.3 g/cm3 at 20°C