Learn More
Cible de pulvérisation de carbure de silicium, 50,8 mm (2,0 po.) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po.) d’épaisseur, 99,5 % (base de métaux à l’exclusion de B), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silicon carbide sputtering target |
Note relative au nom | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
Quantité | 1 Ea. |
Notes de pourcentage du dosage | (Pureté du métal, à l’exclusion de B) |
Numéro MDL | MFCD00049531 |
Poids de la formule | 40.1 |
Pourcentage de pureté | 99.5% |