Learn More
Carbure de silicium, bêta-phase, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445480
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
S.A. 70 à 90 m2/g
Silicon carbide can be used form very hard ceramics that are widely used in applications requiring high endurance, such as car brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide as light-emitting diodes (LEDs) and detectors in early radios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 409-21-2
Formule moléculaire CSi
Poids moléculaire (g/mol) 40.10
Numéro MDL MFCD00049531
Clé InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
CID PubChem 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon carbide
Point de fusion 2700°C
Note relative au nom beta-phase
Couleur Noir à gris
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Nom IUPAC méthanidylidynesilanylium
Poids de la formule 40.1
Odeur Odorless