Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Silencer™ Select vordefinierte siRNA
786.00 € - 2460.00 €
Spezifikation
Reinheit HPLC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10157534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ambion™
4390821
Silencer™ Select Validated siRNA, 20 nmol, HPLC-Reinheit, Lagerung bei –20 °C, wirkungsvoll, äußerst spezifisch, zuverlässig, garantiert, mit neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie 20 nmol
786.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10299774
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ambion™
4390822
Silencer™ Select Validierte siRNA, 40 nmol, HPLC-Reinheit, Lagerung bei –20 °C, potent, äußerst spezifisch, zuverlässig, garantiert, mit aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie 40 nmol
866.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10574835
Unterlagen ansehen
Ambion™
4407270
Silencer™ Select Validated, 250 nmol, HPLC-Reinheit,–20 °C Lagertemperatur, klassiche 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvohersage und Chemie umfassen, Silencer Select Pre-Designed siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei 250 nmol
2460.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvorhersage und Chemie umfassen. Es stehen verschiedene Silencer™ Select siRNAs zur Auswahl – vorkonzipiert oder validiert. Die Silencer™ Select vorkonfigurierten siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei, während die Silencer™ Select validierten siRNAs funktionell getestet werden, um die Zielgenexpression zu reduzieren. Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Screening mit hohem Durchsatz erhältlich. Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Die Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs umfassen:
  • Potent – bis zu 100-fach potenter als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
  • Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
  • Hinweis: Silencer™ vorkonzipierte & Validated siRNAs are designed using our first-generation algorithm and DO NOT include any chemical modifications. They are recommended for completing in vitro RNAi studies that were started using Silencer™ siRNAs. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
    Ungefähre Bearbeitungszeit*
  • Standard-Aufreinigung: 4 Werktage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Werktage (20 und 40 nmol); 15 Werktage (250 nmol)
  • Bereit für In-vivo-Forschung: 15 Werktage (250 nmol)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    HPLC
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Product Certifications
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt