Learn More
Siglec-15 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 28594-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30235291
  • 351.27€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The Siglec-15 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Siglec-15. This antibody recognizes human antigen. The Siglec-15 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
Siglec-15
Polyclonal
Unconjugated
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human
38-40 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
700 μg/mL
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
284266
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales