Learn More
Sharpsafe™ Bacs à déchets en polypropylène impénétrables
Utilisez des récipients d’élimination en polypropylène impénétrable Sharpsafe™ pour l’incinération ou les traitements alternatifs et pour une protection impénétrable et exceptionnelle contre les fuites ou les tranchants.
Marque:  Sharpsafe™ SANBG30LADTEDH+
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11869550
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Jaune avec couvercle orange
  • Marquages clairs de la norme britannique
  • Ligne de remplissage visible
Spécification
Spécification
30 L
Couvercle orange
1/boîte
Polypropylène
Fabriqué selon BS 7320 : approuvé 1990, les normes ISO 9002 et le groupe d’emballage II de l’ONU
Rectangulaires
Bouchon
Récipient