Learn More
Epredia™ Cassettes d’enrobage Shandon™ conditionnées en tubes
Conservez et identifiez les échantillons de tissus au cours des procédures de traitement, d’enrobage et de coupe grâce aux cassettes d’enrobage Epredia™ ShandonTM conditionnées en tubes.
Marque:  Epredia™ B1000732BL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12983785
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Conservez et identifiez les échantillons de tissus au cours des procédures de traitement, d’enrobage et de coupe grâce aux cassettes d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ conditionnées en tubes.
  • Compatibles avec tous les marqueurs de cassettes automatiques Epredia™
  • S’ajustent solidement dans les adaptateurs de pièce de serrage du microtome
  • Conçues pour accueillir des couvercles métalliques (réf. 1001003, 25 unités/paquet, vendus séparément)
  • Fabriquées en polymère d’acétal avec pores de type trous ronds
  • Livrées en lots de 10 tubes de 75 cassettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Trous ronds
750 Cassettes/Cs.
Bleu
Polymère d’acétal