Learn More
Epredia™ Cassettes d’enrobage Shandon™ conditionnées en tubes
Conservez et identifiez les échantillons de tissus au cours des procédures de traitement, d’enrobage et de coupe grâce aux cassettes d’enrobage Epredia™ ShandonTM conditionnées en tubes.
Marque: Epredia™ B1000732PK
Description
Conservez et identifiez les échantillons de tissus au cours des procédures de traitement, d’enrobage et de coupe grâce aux cassettes d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ conditionnées en tubes.
- Compatibles avec tous les marqueurs de cassettes automatiques Epredia™
- S’ajustent solidement dans les adaptateurs de pièce de serrage du microtome
- Conçues pour accueillir des couvercles métalliques (réf. 1001003, 25 unités/paquet, vendus séparément)
- Fabriquées en polymère d’acétal avec pores de type trous ronds
- Livrées en lots de 10 tubes de 75 cassettes
Spécification
Trous ronds | |
750 Cassettes/Cs. | |
Rose | |
Polymère d’acétal |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.