Learn More
Epredia™ Cassettes II d’enrobage Shandon™ conditionnées en tubes
Conservez les échantillons de tissus au cours du traitement et de l’enrobage grâce aux cassettes II d’enrobage Epredia™ ShandonTM conditionnées en tubes.
Marque:  Epredia™ B1000729OR
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12993755
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Conservez les échantillons de tissus au cours du traitement et de l’enrobage grâce aux cassettes II d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ conditionnées en tubes. Les cassettes sont compatibles avec les marqueurs de cassettes Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™.
  • Cassettes en polymère d’acétal avec face d’écriture inclinée à 45°
  • Pores de type fentes
  • Couvercle de verrouillage fixé par deux charnières
Informations de commande :
  • Les conditionnements en tubes sont livrés en lots de 10 tubes de 75 cassettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Slotted Pore
Orange
Biopsy Cassette
45°
Polymère d’acétal