Learn More
Epredia™ Cassettes II d’enrobage Shandon™ conditionnées en tubes
Conservez les échantillons de tissus au cours du traitement et de l’enrobage grâce aux cassettes II d’enrobage Epredia™ ShandonTM conditionnées en tubes.
Marque: Epredia™ B1000729YW
Description
Conservez les échantillons de tissus au cours du traitement et de l’enrobage grâce aux cassettes II d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ conditionnées en tubes. Les cassettes sont compatibles avec les marqueurs de cassettes Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™.
- Cassettes en polymère d’acétal avec face d’écriture inclinée à 45°
- Pores de type fentes
- Couvercle de verrouillage fixé par deux charnières
Informations de commande :
- Les conditionnements en tubes sont livrés en lots de 10 tubes de 75 cassettes
Spécification
Slotted Pore | |
Jaune | |
Biopsy Cassette |
45° | |
Acetal polymer |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.