Description
Optimize automated coverslipping with Thermo Scientific™ Shandon™ Consul No-Stick Coverslips, designed to not stick together and ideal for use on the Thermo Scientific Shandon Consul Automated Coverslipper.
Ordering Informtion
10 x 100 pieces per pack
Spécification
Spécification
Longueur (métrique) | 24 mm |
Largeur (métrique) | 55 mm |
Épaisseur (métrique) | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) |
Dimensions (L x l) | 55 x 24 mm |
Description | L x W x D: 24 x 55 x 1.5mm |
À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Shandon Consul Automated Coverslipper |