Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour les seringues à aiguille amovible
Aiguilles de rechange fournies avec la seringue
53.95€ - 55.60€
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,9 in
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Aiguille de rechange
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Calibre d’aiguille Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Calibre d’aiguille Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure Prix Quantité et disponibilité  
13417248
Afficher les documents
SGE™
037111
23 G 0,024 in
53.95€
5 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15238593
Afficher les documents
SGE™
037776
25 G 0,019 in
55.60€
2 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
  • Pour seringues de 10 μl
  • 50 mm (2 po) de longueur exposée lorsqu’elles sont montées sur la seringue
Spécification
Spécification
Chromatographie en phase gazeuse
1,9 in
Aiguille de rechange
Seringue à aiguille amovible (10 μl)
2 in
50 mm
Biseau