Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique GC de 100 mu;l Diamond Thermo RSH
Améliore la sensibilité de vos analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
Marque:  Trajan™ 0355621
111.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13157946
  • 115.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ul
Spécification
Spécification
23 G
0,24 mm
0,63 mm
2,24 in
1 Paquets
57 mm
CTC PAL GC
0,009 in
0,024 in
Chromatographie en phase gazeuse
Seringue pour échantillonneur automatique
100 μl
Hydrophobe ultra lisse, cône