Learn More
Trajan™ Aiguilles LC Diamond pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 100 à 500 mu;l
La conception aiguille amovible garantit que les niveaux de report sont encore plus réduits qu’avec les meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. Les aiguilles LC Trajan Scientific ans Medical Diamondtrade; pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 10 à 50 mu;l sont prêtes pour la MS et conçues pour améliorer la sensibilité de vos résultats de MS.
Marque: Trajan™ 0355226
111.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
pAméliorez la sensibilité de votre analyse MS :/pulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
Stainless Steel | |
0,0066 in | |
0,17 mm | |
Ultra Smooth Hydrophobic Coating | |
Aiguille Diamond | |
Seringues pour échantillonneur manuel et automatique (100 à 500 μl) |
22 G | |
0,02 in | |
0,72 mm | |
2,24 in | |
LC |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.