Learn More
Trajan™ Aiguilles LC Diamond pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 100 à 500 mu;l
La conception aiguille amovible garantit que les niveaux de report sont encore plus réduits qu’avec les meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. Les aiguilles LC Trajan Scientific ans Medical Diamondtrade; pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 10 à 50 mu;l sont prêtes pour la MS et conçues pour améliorer la sensibilité de vos résultats de MS.
Marque:  Trajan™ 0355211
102.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13117906
  • 106.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
pAméliorez la sensibilité de votre analyse MS :/pulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ul
Spécification
Spécification
Stainless Steel
0,0066 in
0,17 mm
Revêtement hydrophile ultra lisse
Aiguille Diamond
Seringues pour échantillonneur manuel et automatique (100 à 500 μl)
22 G
0,02 in
0,72 mm
2 in
LC