Learn More
Trajan™ Aiguilles GC Diamond pour seringues manuelles de 10 à 50 mu;l
La conception aiguille amovible garantit que les niveaux de report sont encore plus réduits qu’avec les meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. Les aiguilles GC Trajan Scientific and Medical Diamondtrade; pour seringues manuelles de 10 à 50 mu;l sont prêtes pour la MS et conçues pour améliorer la sensibilité de vos résultats de MS.
Marque:  Trajan™ 0355320
111.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13187916
  • 115.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
pAméliorez la sensibilité de votre analyse MS :/pulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ul
Spécification
Spécification
26 G
0,018 in
0,45 mm
2 in
Biseau
0,0043 in
0,11 mm
Revêtement hydrophobe ultra lisse
Aiguille GC
Seringue manuelle (10 à 50 μl)