Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour Bruker (Varian) CP-8400/8410, CP-9010/9050
Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
62.75€ - 129.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,9 in
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Quantité Chaque
Type de pointe d’aiguille Cône
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Calibre d’aiguille Type de connexion Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Calibre d’aiguille Type de connexion Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure Modèle Prix Quantité et disponibilité  
15243563
Afficher les documents
Trajan™
002951
23 G Fixe 0,024 in 10F-VA8400/BT-5/0.63C
62.75€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15258463
Afficher les documents
Trajan™
0029851
26 G Amovible 0,018 in 10R-BT-GT-0.47C
129.00€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15288453
Afficher les documents
Trajan™
002952
26 G Amovible 0,018 in 10R-VA8400-5/0.47C
94.85€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
ulliCorps en verre borosilicaté pour la force et l’inertie./liliAiguilles en acier inox pour une inertie, une force et une résistance à la corrosion accrues./liliLe support derrière l’échelle permet une lecture rapide et précise de l’échelle de la seringue./liliLe rebord métallique assure la stabilité et résiste à la rupture./liliLe bouchon à aiguille métallique du corps de seringue protège et améliore la durée de vie de la seringue./liliLes seringues sont testées individuellement pour leur qualité, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité./liliLa conception de conditionnement unique élimine toute contamination possible dans la seringue./li/ul
Spécification
Spécification
Chromatographie en phase gazeuse
Seringue pour échantillonneur automatique
Cône
1,9 in
Chaque