Learn More
Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ pH, mV / ORP-Bio
Cet appareil de mesure bien conçu est le choix idéal pour un large éventail d’applications sans risquer de dépasser votre budget. Le kit de mesure de pH, mV / ORP Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ peut également mesurer le potentiel d’oxydoréduction.
Marque:  Mettler Toledo™ 30130864
Code produit. 15314278
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Inclut un support d’électrode
  • Le support UPlace™ permet de positionner votre électrode dans la meilleure position pour votre échantillon
  • Mesures rapides et réduction du risque de basculement des échantillons
  • Risque réduit d’endommagement du capteur
  • Possibilité de visualiser toutes les informations de mesure sur l’écran ou de se concentrer sur les éléments essentiels avec la vision uFocus™
  • La commutation entre les différentes dispositions d’affichage ne nécessite qu’une seule pression de touche
  • Affichage couleur avec icônes bien conçues
  • Paramètres des menus dans 10 langues
  • Sécurité et reproductibilité élevée grâce à l’Intelligent Sensor Management (ISM™)
  • Support d’étalonnage professionnel
  • Un ensemble de services complet
  • Interfaces USB et RS232 intégrées
  • Comprend le guide des mesures de pH InLab™ Routine Pro-ISM et 2 sachets de tampons pour pH 4,01, 7,00, 9,21 et 10,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
± 0,2 mV
9 à 12 V
Kit S210-Bio du pH-mètre SevenCompact
Monocanal
-2000 à 2000,0
MTC : −30,0°C à 130°C, 0 compensation automatique de la température (ATC) : −5,0°C à 130,0°C
InLab™ Routine Pro-ISM, guide des mesures de pH et 2 sachets de tampons pour pH 4,01, 7,00, 9,21 et 10,0
1,000 mesures
9 à 12 V/10 W, 9 à 12 V, 10 W
0,1/1mV
9 à 12 V
± 0,002
Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 1 tampons définis par l’utilisateur
-2 à 20°C
Couleur TFT, 4,34 po
-2 à 20
Mesures de pH, mV / rH
Chinois, chinois (TW), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, hongrois, Indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaï, turc, vietnamien
pH-mètre de paillasse SC S210-Bio
pH / mV / rH-mètre
± 0,1°C