Learn More
SETD7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24840-1-AP-150UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16893335
  • 385.92CHF / 150µL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Histone methyltransferase that specifically monomethylates ′Lys-4′ of histone H3. H3 ′Lys-4′ methylation represents a specific tag for epigenetic transcriptional activation. Plays a central role in the transcriptional activation of genes such as collagenase or insulin. Recruited by IPF1/PDX-1 to the insulin promoter, leading to activate transcription. Has also methyltransferase activity toward non-histone proteins such as p53/TP53, TAF10, and possibly TAF7 by recognizing and binding the [KR]-[STA]-K in substrate proteins. Monomethylates ′Lys-189′ of TAF10, leading to increase the affinity of TAF10 for RNA polymerase II. Monomethylates ′Lys-372′ of p53/TP53, stabilizing p53/TP53 and increasing p53/TP53-mediated transcriptional activation. Also able to demethylated ′Lys-372′ of p53/TP53 in vitro.
Specifica
Specifica
SETD7
Polyclonal
Unconjugated
SETD7
H3 K4 HMTase SETD7, KIAA1717, KMT7, Lysine N methyltransferase 7, SET7, SET7/9, SET9, SETD7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
689954, 73251, 80854
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8VHL1, Q8WTS6
Setd7
SETD7 Fusion Protein Ag18219
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato