Learn More
SERTM1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA563024
Code produit. 15790802
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Immunogen sequence: PSDAGSSFTN LEVCSISSQR STFSNLSS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
SERTM1
Polyclonal
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A2A2V5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
400120
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Unconjugated
SERTM1
SERTM1
Recombit protein corresponding to Human SERTM1