Learn More
SERPINA6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigeen SERPINA6
Concentratie 0.25 mg/mL
Toepassingen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Aantal Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Aantal Prix Quantité et disponibilité  
16839463
Afficher les documents
Proteintech
12010-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16829463
Afficher les documents
Proteintech
12010-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes an alpha-globulin protein with corticosteroid-binding properties. This is the major transport protein for glucorticoids and progestins in the blood of most vertebrates. The gene localizes to a chromosomal region containing several closely related serine protease inhibitors which may have evolved by duplication events.
Spécification
Spécification
SERPINA6
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
P08185
866
SERPINA6 Fusion Protein Ag2623
Primary
-20°C
SERPINA6
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CBG, Serpin A6, SERPINA6, Transcortin
SERPINA6
IgG
Antigen Affinity Chromatography