Learn More
SERP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17807-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16827794
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene interacts with target proteins during their translocation into the lumen of the endoplasmic reticulum. Protects unfolded target proteins against degradation during ER stress. May facilitate glycosylation of target proteins after termination of ER stress. May modulate the use of N-glycosylation sites on target proteins.
Spécification
Spécification
SERP1
Polyclonal
Unconjugated
SERP1
RAMP4, SERP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
27230, 28146, 80881
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9R2C1, Q9Y6X1, Q9Z1W5
Serp1
SERP1 Fusion Protein Ag12087
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
SERP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated