Learn More
Semperit™ Gants chirurgicaux en polyisoprène synthétique Sempermed™ Syntegra IR
Les gants chirurgicaux en polyisoprène sans latex possèdent les mêmes propriétés qu’un produit à base de latex, sont non poudrés, sans latex et disposent d’un revêtement intérieur synthétique.
Spécification
Certifications/Conformité | EN 1041, EN 980, EN 455 / 3, ISO 15223, EN 455 Classe 1 |
---|---|
Couleur | Blanc crème |
Jetable | Single-use |
Latex Free | Oui |
Matériau | Polyisoprène synthétique |
Description
- Fabriqués en polyisoprène synthétique
- Non poudré
- Exempts de latex de caoutchouc naturel
- Sans protéines allergènes, ce qui élimine dès le départ le risque de sensibilisation, en particulier chez
les personnes avec une peau atopique. - Rapides et faciles à mettre dans n’importe quelle situation grâce à leur matériau élastique
- La doublure comprend une structure spéciale de type filet qui diminue la résistance au frottement lorsque les gants sont enfilés
- Garantit l’enfilage facile de deux paires de gants, sans perte des propriétés tactiles
- La forme identique à celle de notre anatomie, avec des doigts incurvés, correspond à la position naturelle et détendue de la main
- La surface micro-rugueuse permet une prise optimale pour une manipulation parfaite des instruments, même dans un environnement humide
Spécification
EN 1041, EN 980, EN 455 / 3, ISO 15223, EN 455 Classe 1 | |
Single-use | |
Polyisoprène synthétique | |
Stérile | |
Pour une manipulation parfaite des instruments, même dans un environnement humide, parfaitement adaptés à l’anatomie, forme correspondant à la position détendue de la main pour un travail moins fatigant |
Blanc crème | |
Oui | |
Poudré | |
0,19 à 0,24 mm |