Learn More
Semperit™ Gants d’examen en latex Sempercare Premium™
Utilisez les gants en latex Sempercare Premium™ pour une manipulation sûre des instruments. Ces gants sont non poudrés, non stériles et blancs (coloris naturel).
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 15223, CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPP catégorie III |
---|---|
Couleur | Blanc |
Finition externe | Extra lisse, doigts texturés |
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Description
- Non poudrés
- Blanc naturel
- Non stériles
- Doigts extra-doux et texturés
Spécification
ISO 15223, CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPP catégorie III | |
Extra lisse, doigts texturés | |
Sans poudre | |
0,26 mm | |
Roulé | |
240 mm |
Blanc | |
Latex | |
Non stérile | |
Pour une manipulation sécurisée des instruments | |
Synthétique |