Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester auto-protégées pour cryogénie
Le polyester auto-protégé (B-461) est un film transparent muni d’une zone imprimable en blanc mat idéal pour l’identification de câbles, l’identification en laboratoire ou l’étiquetage général, lorsque les images doivent être protégées.
Marque:  Brady™ 174093
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17858354
  • 52.75€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 09-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Le polyester auto-protégé (B-461) est un film transparent muni d'une zone imprimable en blanc mat idéal pour l'identification de câbles, l'identification en laboratoire ou l'étiquetage général, lorsque les images doivent être protégées.
  • Bonne résistance aux taches, aux solvants et bonnes performances à haute/basse température
  • Température d'utilisation de -196 à 110°C (-320 à 230°F)
  • Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
Spécification
Spécification
Autoclavable
Permanent Acrylic
Clear, White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
No
Rectangle
-196°C à +110°C
0.048 mm
1 in
44.45 mm
25.4 mm
25.4 mm
M6-203-461
ASTM D 1000
None
Matte
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
100 Labels
-321°F à +230°F
0,0019 in
1 x 1,75 in
1.75 in.
1 in.
1 in
25.4 mm