Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester auto-protégées pour cryogénie
Le polyester auto-protégé (B-461) est un film transparent muni d’une zone imprimable en blanc mat idéal pour l’identification de câbles, l’identification en laboratoire ou l’étiquetage général, lorsque les images doivent être protégées.
Marque:  Brady™ 174149
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17839134
  • 57.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 09-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Le polyester auto-protégé (B-461) est un film transparent muni d'une zone imprimable en blanc mat idéal pour l'identification de câbles, l'identification en laboratoire ou l'étiquetage général, lorsque les images doivent être protégées.
  • Bonne résistance aux taches, aux solvants et bonnes performances à haute/basse température
  • Température d'utilisation de -196 à 110°C (-320 à 230°F)
  • Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
Spécification
Spécification
Autoclavable
None
Matte
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
50 ft.
-321°F à +230°F
0,0019 in
50 ft. x 0.375 in.
15.24 m
9.53 mm
Permanent Acrylic
White
Continue
Single-side Printable
Labels
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
No
Rectangle
-196°C à +110°C
0.048 mm
50 ft.
0,375 in
M6C-375-461