Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester auto-protégées pour cryogénie
Le polyester auto-protégé (B-461) est un film transparent muni d’une zone imprimable en blanc mat idéal pour l’identification de câbles, l’identification en laboratoire ou l’étiquetage général, lorsque les images doivent être protégées.
Marque:  Brady™ 174080
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17818184
  • 66.70€ / 500 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 09-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Le polyester auto-protégé (B-461) est un film transparent muni d'une zone imprimable en blanc mat idéal pour l'identification de câbles, l'identification en laboratoire ou l'étiquetage général, lorsque les images doivent être protégées.
  • Bonne résistance aux taches, aux solvants et bonnes performances à haute/basse température
  • Température d'utilisation de -196 à 110°C (-320 à 230°F)
  • Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
Spécification
Spécification
Autoclavable
Permanent Acrylic
Clear, White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
No
Rectangle
-196°C à +110°C
0.048 mm
0,375 in
28.58 mm
19.05 mm
9.53 mm
M6-123-461
ASTM D 1000
None
Matte
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
500 Labels
-321°F à +230°F
0,0019 in
0,375 x 1,125 in
1,125 in
0.75 in.
0,375 in
9.53 mm