Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester auto-protégées pour cryogénie
Le polyester auto-protégé (B-461) est un film transparent muni d’une zone imprimable en blanc mat idéal pour l’identification de câbles, l’identification en laboratoire ou l’étiquetage général, lorsque les images doivent être protégées.
Marque: Brady™ 174347
28.00 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24132" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le polyester auto-protégé (B-461) est un film transparent muni d'une zone imprimable en blanc mat idéal pour l'identification de câbles, l'identification en laboratoire ou l'étiquetage général, lorsque les images doivent être protégées.
- Bonne résistance aux taches, aux solvants et bonnes performances à haute/basse température
- Température d'utilisation de -196 à 110°C (-320 à 230°F)
- Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
Spécification
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-196°C à +110°C | |
0.048 mm | |
0.5 in. | |
55.88 mm | |
19.05 mm | |
12.7 mm | |
M6-74-461 |
ASTM D 1000 | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
100 Labels | |
-321°F à +230°F | |
0,0019 in | |
0,5 x 2,2 in | |
2,2 in | |
0.75 in. | |
0,5 in | |
12.7 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.