Learn More
Dose de sélénium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11300769
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-49-2
Formule moléculaire Se
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
CID PubChem 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nom IUPAC sélénium
SMILES [Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium
Forme physique Coup, amorphe, 2 à 6 mm (0,08 à 0,2°po)
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Aspect Shot
Densité 4.28g/cm3