Learn More
Sélénium, solution étalon de plasma, Specpure™, Se 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327947
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00134090
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium plasma standard solution
Note relative au nom Se 10000μg/mL
Forme physique Liquide
Numéro UN UN3264
Concentration Se in 5% HNO3
Quantité 100 mL
Qualité Specpure™