Learn More
Oxyde de sélénium(IV), Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317007
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
In organic reactions, selenium dioxide is often used as an oxidizing reagent employed for carrying out allylic oxidations, Riley oxidation, synthesis of diones, etc. It is used to impart a red color to glass. It finds use as a toner in photographic developing, and an active ingredient in some cold-blueing solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-08-4
Formule moléculaire O2Se
Poids moléculaire (g/mol) 110.97
Numéro MDL MFCD00003562
Clé InChI JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
CID PubChem 24007
Nom IUPAC dioxyde de sélénium
SMILES O=[Se]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium(IV) oxide
Point de fusion 340°C to 350°C (sublimation)
Forme physique Poudre / grumeau
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3283
Merck Index 14,8434
Informations sur la solubilité Soluble in water,benzene,ethanol and methanol. Sprangly soluble in acetone and acetic acid.
Poids de la formule 110.96
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .