Learn More
OHAUS™ Bloc de coupe
Accessoire pour agitateurs à plaque chauffante
Marque:  OHAUS™ 30500577
236.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16660462
  • 257.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 19-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubes à essai de 12 mm
Bloc de coupe
Metal