Learn More
OHAUS™ Bloc de coupe
Accessoire pour agitateurs à plaque chauffante
Marque: OHAUS™ 30500576
115.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
Spécification
Flacons de 28 mm | |
Bloc de coupe | |
Metal |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.