Learn More
Sec-butanol, 99 %, Extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-217275 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004569
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
CID PubChem 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nom IUPAC Butane-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau sec-Butanol
Densité 0.81g/mL
Quantité 100 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire C2H5CH(OH)CH3
Beilstein 01, 371
Eau 50ppm max.
Merck Index 15, 1543
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra sec