Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screwthread Tubes with NS Cone, Cap and Sealing
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
16.00€ - 34.00€
Spécification
À utiliser avec | Pour les diamètres de tubulure de 5,5 à 6,5 mm |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Diamètre du filetage | 14 GL |
Comprend | Cône NS, bouchon et joints d’étanchéité |
Code produit | Marque | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11983331
|
Lenz Laborglasintrumente
01301419 |
NS 19/26 |
16.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11993331
|
Lenz Laborglasintrumente
01301424 |
NS 24/29 |
34.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Screw thread adapters
- Made of DURAN™ tubing
- With screw-cap with aperture and silicone sealing ring
- With PTFE washers
Spécification
Pour les diamètres de tubulure de 5,5 à 6,5 mm | |
1 de chaque | |
14 GL | |
Cône NS, bouchon et joints d’étanchéité |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.