Learn More
Thermo Scientific™ Kit pratique de flacons à vis, flacon en verre transparent de 16 ml, bouchon plein revêtu de PTFE
Stockez vos échantillons dans ces flacons pour éliminer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH constant pendant toute la durée de vie de votre échantillon. Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ B7800-4
Code produit. 12448616
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Stockez vos échantillons dans ces flacons pour éliminer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH constant pendant toute la durée de vie de votre échantillon. Les flacons de stockage d’échantillons à bouchon à vis Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™ sont fabriqués en verre borosilicaté transparent de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B). Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
  • Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
  • L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une résistance chimique élevée
  • Non autoclavables
Commandez des bouchons et flacons de stockage d’échantillons individuels ou des kits pratiques non assemblés.
Les kits pratiques non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
  • Les kits pratiques à bouchon plein contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
  • Les kits pratiques avec opercule contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit pratique de flacons à vis, bouchons pleins
Verre
200
Transparent
16 ml
Bouchon à vis (à dessus plein)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.