Learn More
DWK Life Sciences Screw Cap closed, with seal for safety standard ground sockets
For safe sealing of DURAN™ threaded sleeves after use.
Marca: DWK Life Sciences 286214305
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
With closed screw caps, devices made of DURAN™ safety grinding can be securely closed after use. The PTFE-coated silicone seal provides maximum chemical resistance.
- Secure closure of the safety ground joints prevents unintentional opening of the ground joint
- PTFE-coated silicone gasket for maximum chemical resistance
Specifica
10/Pk. | |
Suitable for sealing security grinding | |
NS 19/26 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto