Learn More
DWK Life Sciences Screw Cap with Aperture, for safety standard ground sockets
For fixing the DURAN™ core in the DURAN™ threaded sleeve.
Marca: DWK Life Sciences 286215507
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The open screw cap reliably fixes the core of the DURAN™ security cuts in the sleeve. When the screw connection is opened, the ground joints are automatically separated from each other.
- Reliable fixation of the DURAN™ safety sections in one another (core and sleeve)
- When the screw connection is opened, the ground joints are automatically separated from each other
Specifica
10/Pk. | |
Suitable for fixing DURAN safety grinding | |
NS 34/35 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto