Learn More
Ohaus™ Bouchon à vis, adaptateur pour rack de 250 ml, rotors libres Frontiertrade; R-S4 x 250/4MI
Scellent solidement le godet de centrifugation, pour protéger la centrifugeuse contre les déversements potentiels.
Marque:  Ohaus™ 30314901
82.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15876732
  • 90.75€ / 2 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Utilisation conseillée avec l’adaptateur pour portoir de 250 ml pour les rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
  • Nécessite des joints toriques pour bouchon de godet de 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur de rack de 250 ml pour rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI, joints toriques
Bouchon à vis, portoir de rotor de 250 ml, 2/boîte