Learn More
Ohaus™ Bouchon à vis, godet de 100 ml, rotors libres Frontiertrade; R-S4 x 100/5MIS
Scellent solidement le godet de centrifugation, pour protéger la centrifugeuse contre les déversements potentiels.
Marque:  Ohaus™ 30314862
72.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15886692
  • 80.10€ / 2 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ulliUtilisation conseillée avec des godets de 100 ml pour les rotors libres R-S4 x 100/5MIS/liliNécessite des joints toriques pour bouchon de godet de 100 ml/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Godet de 100 ml, rotors libres R-S4x100/5MIS de Frontier™, joints toriques
Bouchon à vis, godet de 100 ml, scellable, 2/boîte